Stampa…
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300107-500MG OR300107-100MG
APOSOR300107-500MGEA 464 EUR
APOSOR300107-500MG APOSOR300107-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21365100
CAS Number: 1357946-43-0