1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR300098-100MG
OR300098-250MG
OR300098-1G
APOSOR300098-100MGEA
108
EUR
APOSOR300098-100MG
APOSOR300098-250MG
APOSOR300098-1G
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Formula:
C₁₁H₉NO Peso molecolare: 171,195 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658291 CAS Number: 91544-03-5 |