Stampa…
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300092-1G OR300092-250MG
APOSOR300092-1GEA 810 EUR
APOSOR300092-1G APOSOR300092-250MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18793407
CAS Number: 1276056-79-1