Stampa…
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300085-1G OR300085-250MG OR300085-500MG
APOSOR300085-1GEA 896 EUR
APOSOR300085-1G APOSOR300085-250MG APOSOR300085-500MG
5-Bromo-3-methylisoquinoline
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,081 g/mol
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18260472
CAS Number: 16552-67-3