Stampa…
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Carboxy-3-chloroisoquinoline, 6-Carboxy-3-chloro-2-azanaphthalene
OR300082-1G OR300082-250MG
APOSOR300082-1GEA 524 EUR
APOSOR300082-1G APOSOR300082-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Peso molecolare: 207,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18260383
CAS Number: 1256794-71-4