Stampa…
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 215 EUR
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆ClNO
Peso molecolare: 191.614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09835329
CAS Number: 223671-53-2