Stampa…
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Cyano-1-hydroxyisoquinoline, 6-Cyano-1-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300072-250MG OR300072-500MG
APOSOR300072-250MGEA 411 EUR
APOSOR300072-250MG APOSOR300072-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Peso molecolare: 170,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22375647
CAS Number: 1184916-94-6