Stampa…
7-Chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300070-250MG OR300070-1G
APOSOR300070-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR300070-250MG APOSOR300070-1G
7-Chloroisoquinoline
7-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094995
CAS Number: 34784-06-0