Stampa…
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300069-100MG OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR300069-100MG APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193666
CAS Number: 1233025-78-9