Stampa…
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromoisoquinolin-3-ol, 5-Bromo-3-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300065-500MG OR300065-250MG
APOSOR300065-500MGEA 475 EUR
APOSOR300065-500MG APOSOR300065-250MG
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040413
CAS Number: 1175271-86-9