Stampa…
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300063-500MG OR300063-100MG OR300063-250MG
APOSOR300063-500MGEA 745 EUR
APOSOR300063-500MG APOSOR300063-100MG APOSOR300063-250MG
1-Amino-8-bromoisoquinoline
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21365093
CAS Number: 1337879-85-2