Stampa…
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-2-azanaphthalene, 5-Bromoisoquinolin-3-amine
OR300062-500MG OR300062-1G OR300062-250MG
APOSOR300062-500MGEA 546 EUR
APOSOR300062-500MG APOSOR300062-1G APOSOR300062-250MG
3-Amino-5-bromoisoquinoline
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526591
CAS Number: 1192815-01-2