Stampa…
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-6-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-6-cyano-2-azanaphthalene
OR300059-500MG OR300059-250MG
APOSOR300059-500MGEA 406 EUR
APOSOR300059-500MG APOSOR300059-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18250894
CAS Number: 1260664-41-2