Stampa…
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-5-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-5-cyano-2-azanaphthalene
OR300058-500MG OR300058-100MG OR300058-250MG
APOSOR300058-500MGEA 382 EUR
APOSOR300058-500MG APOSOR300058-100MG APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅ClN₂
Peso molecolare: 188,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18250893
CAS Number: 1231761-23-1