1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300040-1G
OR300040-250MG
APOSOR300040-1GEA
34.8
EUR
APOSOR300040-1G
APOSOR300040-250MG
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Formula:
C₇H₁₆ClNO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191401 CAS Number: 41052-94-2 |