Stampa…
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300011-1G OR300011-250MG
APOSOR300011-1GEA 464 EUR
APOSOR300011-1G APOSOR300011-250MG
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₀BNO₃
Punto di fusione: 234…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11044671
CAS Number: 376584-30-4