Stampa…
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300010-1G OR300010-250MG
APOSOR300010-1GEA 224 EUR
APOSOR300010-1G APOSOR300010-250MG
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₅H₂₀BNO₃
Peso molecolare: 273,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072003
CAS Number: 400620-72-6