Stampa…
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300004-250MG OR300004-500MG
APOSOR300004-250MGEA 125 EUR
APOSOR300004-250MG APOSOR300004-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18257024
CAS Number: 2096337-48-1