Stampa…
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300003-250MG OR300003-500MG
APOSOR300003-250MGEA 174 EUR
APOSOR300003-250MG APOSOR300003-500MG
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13190241
CAS Number: 370864-49-6