Stampa…
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300002-1G OR300002-250MG
APOSOR300002-1GEA 546 EUR
APOSOR300002-1G APOSOR300002-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13190242
CAS Number: 1800484-01-8