Stampa…
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29803-1G OR29803-500MG
APOSOR29803-1GEA 551 EUR
APOSOR29803-1G APOSOR29803-500MG
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00662782
CAS Number: 188937-40-8