6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR29801-10G
OR29801-1G
OR29801-5G
APOSOR29801-10GEA
433
EUR
APOSOR29801-10G
APOSOR29801-1G
APOSOR29801-5G
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Formula:
C₁₂H₇ClN₂OS₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00102585 CAS Number: 175277-53-9 |