Stampa…
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethan-1-one
OR29778-1G OR29778-2.5G
APOSOR29778-1GEA 27.7 EUR
APOSOR29778-1G APOSOR29778-2.5G
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formula: C₁₁H₇BrClNO₂
Peso molecolare: 300,536 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662759
CAS Number: 258506-49-9
UN: 3261
ADR: 8,III