6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆N₂OS Punto di fusione: 137…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173824 CAS Number: 175277-27-7 |