Stampa…
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29720-250MG OR29720-50MG
APOSOR29720-250MGEA 116 EUR
APOSOR29720-250MG APOSOR29720-50MG
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Formula: C₁₈H₁₁Cl₃N₄O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126320
CAS Number: 263755-78-8