Stampa…
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 42.3 EUR
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 210,253 g/mol
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173693
CAS Number: 175277-23-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III