Stampa…
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methylthiazole-4-carbonitrile
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 74.2 EUR
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂S
Peso molecolare: 124,164 g/mol
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068103
CAS Number: 21917-76-0