Stampa…
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR29658-10G OR29658-1G OR29658-5G
APOSOR29658-10GEA 789 EUR
APOSOR29658-10G APOSOR29658-1G APOSOR29658-5G
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Formula: C₆H₇N₃S₂
Peso molecolare: 185,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173810
CAS Number: 5351-91-7