Stampa…
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR29646-1G OR29646-5G
APOSOR29646-1GEA 159 EUR
APOSOR29646-1G APOSOR29646-5G
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formula: C₁₀H₇Cl₂N₃OS
Peso molecolare: 288,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277206
CAS Number: 175276-87-6