Stampa…
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Chloromethyl)-5-(ethoxycarbonyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, [6-(Chloromethyl)-5-(ethoxycarbonyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl]benzene
OR29641-1G OR29641-250MG OR29641-500MG
APOSOR29641-1GEA 574 EUR
APOSOR29641-1G APOSOR29641-250MG APOSOR29641-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅ClN₂O₃
Peso molecolare: 294.734 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00103423
CAS Number: 263157-08-0
UN: 3261
ADR: 8 III