Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00177420 CAS Number: 82140-55-4 |