Stampa…
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29546-250MG OR29546-50MG
APOSOR29546-250MGEA 116 EUR
APOSOR29546-250MG APOSOR29546-50MG
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Formula: C₁₇H₁₁Cl₄N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00207908
CAS Number: 261622-75-7