Stampa…
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29514-100MG OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA 284 EUR
APOSOR29514-100MG APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090296
CAS Number: 680216-16-4