Stampa…
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29479-1G OR29479-5G OR29479-250MG
APOSOR29479-1GEA 185 EUR
APOSOR29479-1G APOSOR29479-5G APOSOR29479-250MG
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₃S
Punto di fusione: 210…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01313485
CAS Number: 368869-97-0