Stampa…
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)furan-3-carboxylate
OR29476-1G OR29476-250MG
APOSOR29476-1GEA 127 EUR
APOSOR29476-1G APOSOR29476-250MG
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Formula: C₁₄H₁₃NO₅
Peso molecolare: 275,257 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277691
CAS Number: 175276-71-8