Stampa…
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29472-1G OR29472-5G
APOSOR29472-1GEA 122 EUR
APOSOR29472-1G APOSOR29472-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂
Punto di fusione: 125…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275557
CAS Number: 175276-63-8