Stampa…
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29470-250MG OR29470-50MG
APOSOR29470-250MGEA 279 EUR
APOSOR29470-250MG APOSOR29470-50MG
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275552
CAS Number: 175276-62-7