Stampa…
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2925-100G OR2925-500G OR2925-50G
APOSOR2925-100GEA 271 EUR
APOSOR2925-100G APOSOR2925-500G APOSOR2925-50G
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Formula: 2C₇H₅ClO₃·H₂O
Peso molecolare: 363,147 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662353
CAS Number: 128161-59-1