Stampa…
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Methylsulphonyl)-2-thenoic acid, 2-Carboxy-5-(methylsulphonyl)thiophene
OR29205-1G OR29205-250MG
APOSOR29205-1GEA 112 EUR
APOSOR29205-1G APOSOR29205-250MG
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₄S₂
Punto di fusione: 201…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173745
CAS Number: 60166-86-1