Stampa…
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR29197-10G OR29197-1G OR29197-5G
APOSOR29197-10GEA 632 EUR
APOSOR29197-10G APOSOR29197-1G APOSOR29197-5G
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₆H₅NS₂
Peso molecolare: 155,241 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173741
CAS Number: 175205-78-4