Stampa…
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-1-benzofuran-5-ol, 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 5-Hydroxy-3-nitro-1-benzofuran, 3-Nitrobenzofuran-5-ol
OR29193-1G OR29193-500MG OR29193-5G
APOSOR29193-1GEA 98.9 EUR
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG APOSOR29193-5G
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅NO₄
Peso molecolare: 179,13 g/mol
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114881
CAS Number: 126318-27-2