Stampa…
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR29060-1G OR29060-250MG
APOSOR29060-1GEA 168 EUR
APOSOR29060-1G APOSOR29060-250MG
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085084
CAS Number: 32998-97-3