4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR29054-1G
OR29054-5G
OR29054-10G
APOSOR29054-1GEA
37.7
EUR
APOSOR29054-1G
APOSOR29054-5G
APOSOR29054-10G
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Formula:
C₁₁H₁₀BrNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052887 CAS Number: 60207-22-9 |