Stampa…
2,2-Dimethylpentan-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3-oxopentane, Ethyl tert-butyl ketone
OR29023-1G OR29023-250MG
APOSOR29023-1GEA 161 EUR
APOSOR29023-1G APOSOR29023-250MG
2,2-Dimethylpentan-3-one
2,2-Dimethylpentan-3-one
Formula: C₇H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039918
CAS Number: 564-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III