Stampa…
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
OR29015-1G OR29015-5G OR29015-250MG
APOSOR29015-1GEA 132 EUR
APOSOR29015-1G APOSOR29015-5G APOSOR29015-250MG
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Formula: C₉H₇ClO₃S
Peso molecolare: 230,668 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052999
CAS Number: 90396-06-8