Stampa…
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Carboxyphenyl)-1H-pyrazole
OR29-100MG OR29-1G
APOSOR29-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR29-100MG APOSOR29-1G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569442
CAS Number: 208511-67-5