Stampa…
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28995-1G OR28995-250MG
APOSOR28995-1GEA 98.9 EUR
APOSOR28995-1G APOSOR28995-250MG
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 174,628 g/mol
Punto di ebollizione: 95…100 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068196
CAS Number: 175205-41-1
UN: 1760
ADR: 8,III