Stampa…
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 159 EUR
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 256,3 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064435
CAS Number: 99-21-8