Stampa…
Naphthalene-2-sulphonic acid hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Naphthalenesulphonic acid hydrate
OR28837-1KG OR28837-250G OR28837-50G
APOSOR28837-1KGEA 506 EUR
APOSOR28837-1KG APOSOR28837-250G APOSOR28837-50G
Naphthalene-2-sulphonic acid hydrate
Naphthalene-2-sulphonic acid hydrate
Formula: C₁₀H₈O₃S·xH₂O
Peso molecolare: 208,231 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149271
CAS Number: 6036-00-6