Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 136 °C (760 mm Hg) Densità: 0,918 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 30 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001284 CAS Number: 71441-76-4 EINECS: 275-461-6 UN: 3272 ADR: 3,III |